주요 문서
ENA429358173
Enamine
4-(ethanesulfonyl)benzene-1,2-diamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.26
MDL number:
Iupac Name
4-(ethylsulfonyl)benzene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-2-13(11,12)6-3-4-7(9)8(10)5-6/h3-5H,2,9-10H2,1H3
InChI key
JRCUHLAJCDQEAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109323
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)