주요 문서
ENA428683574
Enamine
2-methoxyethyl 2-sulfanylacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
150.2
MDL number:
Iupac Name
2-methoxyethyl sulfanylacetate
Inchi Code
1S/C5H10O3S/c1-7-2-3-8-5(6)4-9/h9H,2-4H2,1H3
InChI key
WXYOMNAKWIRZST-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185824
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-185824
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)