주요 문서
ENA428683267
Enamine
tert-butyl 2-methylbutanoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.24
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-methylbutanoate
Inchi Code
1S/C9H18O2/c1-6-7(2)8(10)11-9(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
InChI key
LPSJKZWOLKMCCA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183967
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)