주요 문서
ENA428683204
Enamine
1-oxa-8-azaspiro[5.5]undecane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
155.24
MDL number:
Iupac Name
1-oxa-8-azaspiro[5.5]undecane
Inchi Code
1S/C9H17NO/c1-2-7-11-9(4-1)5-3-6-10-8-9/h10H,1-8H2
InChI key
QHPMPGYFWNHQKR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183387
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183387
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)