주요 문서
ENA428683190
Enamine
3-[(dimethylamino)methyl]piperidin-3-ol dihydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.16
MDL number:
Iupac Name
3-((dimethylamino)methyl)piperidin-3-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2O.2ClH/c1-10(2)7-8(11)4-3-5-9-6-8;;/h9,11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
HZEBRFYXRGWOGK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183346
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183346
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)