주요 문서
ENA428683182
Enamine
1,2-dichloro-3-(chloromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
195.47
MDL number:
Iupac Name
1,2-dichloro-3-(chloromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5Cl3/c8-4-5-2-1-3-6(9)7(5)10/h1-3H,4H2
InChI key
AIPJZPPOFWCJRC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183329
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-183329
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)