주요 문서
ENA428682635
Enamine
(4,4,4-trifluoro-2-nitrobut-2-en-1-yl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.17
Iupac Name
[(2Z)-4,4,4-trifluoro-2-nitro-2-butenyl]benzene
Inchi Code
1S/C10H8F3NO2/c11-10(12,13)7-9(14(15)16)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,7H,6H2/b9-7-
InChI key
FAJNVDOPPGHBBH-CLFYSBASSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121388
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121388
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)