주요 문서
ENA428074542
Enamine
3-ethynyl-3-fluorooxetane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
100.09
MDL number:
Iupac Name
3-ethynyl-3-fluorooxetane
Inchi Code
1S/C5H5FO/c1-2-5(6)3-7-4-5/h1H,3-4H2
InChI key
BAIFADOAFOCMFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-70
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182561
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)