주요 문서
ENA428074462
Enamine
tert-butyl 1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.31
MDL number:
mp
27-30
Iupac Name
tert-butyl 3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H19NO2/c1-14(2,3)17-13(16)15-9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-15/h4-7H,8-10H2,1-3H3
InChI key
HTDOHIVUPFBSNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182165
Melting Point
27-30
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182165
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)