주요 문서
ENA428074369
Enamine
methyl 3-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)but-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
methyl (E)-3-(1-ethyl-1H-pyrazol-4-yl)but-2-enoate
Inchi Code
1S/C10H14N2O2/c1-4-12-7-9(6-11-12)8(2)5-10(13)14-3/h5-7H,4H2,1-3H3/b8-5+
InChI key
CANIVZWVMJIYES-VMPITWQZSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178511
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178511
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)