주요 문서
ENA428074295
Enamine
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
Iupac Name
2-(1,4-dihydroxycyclohexyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H14O4/c9-6-1-3-8(12,4-2-6)5-7(10)11/h6,9,12H,1-5H2,(H,10,11)
InChI key
LHDVONJKFJRQTI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181558
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)