주요 문서
ENA428074235
Enamine
1-[methyl(propan-2-yl)carbamoyl]cyclopropane-1-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.22
MDL number:
Iupac Name
1-{[isopropyl(methyl)amino]carbonyl}cyclopropanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H15NO3/c1-6(2)10(3)7(11)9(4-5-9)8(12)13/h6H,4-5H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI key
KHUJCPIZXYPAQU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181129
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181129
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)