주요 문서
ENA428074006
Enamine
5-methanesulfonyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.21
MDL number:
Iupac Name
1-methyl-5-(methylsulfonyl)-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H8N2O4S/c1-8-5(13(2,11)12)4(3-7-8)6(9)10/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
MLQKTFBKKHROKH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180069
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180069
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)