주요 문서
ENA428073913
Enamine
(but-3-yn-1-yl)diethylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
125.21
MDL number:
Iupac Name
N,N-diethyl-3-butyn-1-amine
Inchi Code
1S/C8H15N/c1-4-7-8-9(5-2)6-3/h1H,5-8H2,2-3H3
InChI key
CGSBVEHGUHCRCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179525
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)