주요 문서
ENA428073778
Enamine
7-methyl-1,4-thiazepane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
131.24
MDL number:
Iupac Name
7-methyl-1,4-thiazepane
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-6-2-3-7-4-5-8-6/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
VBNZYCQGFMZEMU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-179167
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)