주요 문서
ENA428073712
Enamine
2-[(1-cyclohexylethyl)amino]ethan-1-ol hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.74
MDL number:
Iupac Name
2-((1-cyclohexylethyl)amino)ethan-1-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H21NO.ClH/c1-9(11-7-8-12)10-5-3-2-4-6-10;/h9-12H,2-8H2,1H3;1H
InChI key
CHIRKMQEZXAIOQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182012
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-182012
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)