주요 문서
ENA428073673
Enamine
4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.67
MDL number:
Iupac Name
4,4-dimethylpiperidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2)3-4-9-6(5-8)7(10)11;/h6,9H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11);1H
InChI key
JYHSYQMPLINOER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181119
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-181119
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)