주요 문서
ENA428073647
Enamine
ethyl 2-tert-butylpent-4-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.28
MDL number:
Iupac Name
ethyl 2-(tert-butyl)pent-4-enoate
Inchi Code
1S/C11H20O2/c1-6-8-9(11(3,4)5)10(12)13-7-2/h6,9H,1,7-8H2,2-5H3
InChI key
LKGBWTOZHJWQRM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-180587
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)