주요 문서
ENA428073267
Enamine
3-chloro-N-hydroxypropanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
123.54
MDL number:
mp
102-107
Iupac Name
3-chloro-N-hydroxypropanamide
Inchi Code
1S/C3H6ClNO2/c4-2-1-3(6)5-7/h7H,1-2H2,(H,5,6)
InChI key
TWPQMKAIJRMOGL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178102
Melting Point
102-107
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-178102
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)