주요 문서
ENA428073166
Enamine
2-(4-bromophenyl)propanedinitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
221.06
MDL number:
mp
86-88
Iupac Name
2-(4-bromophenyl)malononitrile
Inchi Code
1S/C9H5BrN2/c10-9-3-1-7(2-4-9)8(5-11)6-12/h1-4,8H
InChI key
ZOZOWXUZIYDYRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
Melting Point
86-88
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177799
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)