주요 문서
ENA428073123
Enamine
4-ethoxy-2-methylbenzene-1-sulfonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
215.27
MDL number:
mp
110-114
Iupac Name
4-ethoxy-2-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H13NO3S/c1-3-13-8-4-5-9(7(2)6-8)14(10,11)12/h4-6H,3H2,1-2H3,(H2,10,11,12)
InChI key
CUWBOCADULXRNW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177643
Melting Point
110-114
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177643
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)