주요 문서
ENA428073016
Enamine
1-[2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]cyclopropan-1-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
272.1
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl)cyclopropan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9ClF3N.ClH/c11-8-2-1-6(10(12,13)14)5-7(8)9(15)3-4-9;/h1-2,5H,3-4,15H2;1H
InChI key
RTUAYNMUQIIEQH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177161
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177161
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)