Iupac Name
4-(cyclopropyloxy)-2-methoxybenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12O4/c1-14-10-6-8(15-7-2-3-7)4-5-9(10)11(12)13/h4-7H,2-3H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
MXAPSYLSINFFFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177128
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-177128
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.