주요 문서
ENA428072937
Enamine
4,5,8-trimethylquinolin-2-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
187.24
MDL number:
Iupac Name
4,5,8-trimethyl-2-quinolinol
Inchi Code
1S/C12H13NO/c1-7-4-5-8(2)12-11(7)9(3)6-10(14)13-12/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
InChI key
QWUGOXHPDJPRLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155957
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-155957
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)