주요 문서
ENA428072716
Enamine
methyl 2-(trifluoroacetamido)prop-2-enoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.11
MDL number:
Iupac Name
methyl 2-(2,2,2-trifluoroacetamido)acrylate
Inchi Code
1S/C6H6F3NO3/c1-3(4(11)13-2)10-5(12)6(7,8)9/h1H2,2H3,(H,10,12)
InChI key
DVCQOBJXPULRLS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175249
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175249
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)