주요 문서
ENA428072606
Enamine
7,8-dihydronaphthalene-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.2
MDL number:
Iupac Name
7,8-dihydro-2-naphthalenecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10O2/c12-11(13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1,3,5-7H,2,4H2,(H,12,13)
InChI key
PPNYJZJSGMBUPH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172467
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-172467
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)