주요 문서
ENA428072570
Enamine
4-(1,4-oxazepane-4-carbonyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.27
MDL number:
Iupac Name
4-(1,4-oxazepan-4-ylcarbonyl)phenylamine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c13-11-4-2-10(3-5-11)12(15)14-6-1-8-16-9-7-14/h2-5H,1,6-9,13H2
InChI key
HYEMDDSEBRMFEP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170320
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-170320
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)