주요 문서
ENA424045800
Enamine
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
111.1
MDL number:
mp
36-38
Iupac Name
4-methyl-1,3-oxazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C5H5NO2/c1-4-5(2-7)8-3-6-4/h2-3H,1H3
InChI key
ANPKYBKHXNFMFD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175720
Melting Point
36-38
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175720
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)