주요 문서
ENA424045768
Enamine
ethyl 5-amino-1-(2-fluorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.24
MDL number:
mp
187-189
Iupac Name
ethyl 5-amino-1-(2-fluorophenyl)-1H-imidazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12FN3O2/c1-2-18-12(17)10-11(14)16(7-15-10)9-6-4-3-5-8(9)13/h3-7H,2,14H2,1H3
InChI key
FPIXXKCILPJOBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175588
Melting Point
187-189
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175588
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)