주요 문서
ENA424045714
Enamine
(1-bromoethyl)cyclopentane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.08
MDL number:
Iupac Name
(1-bromoethyl)cyclopentane
Inchi Code
1S/C7H13Br/c1-6(8)7-4-2-3-5-7/h6-7H,2-5H2,1H3
InChI key
AVDASXICTKXEII-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175396
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)