주요 문서
ENA424045701
Enamine
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydro-1,2-oxazole-5-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
157.13
MDL number:
mp
120-124
Iupac Name
methyl 2-methyl-3-oxo-2,3-dihydroisoxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO4/c1-7-5(8)3-4(11-7)6(9)10-2/h3H,1-2H3
InChI key
SXTMQZLBHCRFQB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
Melting Point
120-124
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175346
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)