주요 문서
ENA424045670
Enamine
3-[(3-methoxypropyl)carbamoyl]propanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.21
MDL number:
Iupac Name
4-[(3-methoxypropyl)amino]-4-oxobutanoic acid
Inchi Code
1S/C8H15NO4/c1-13-6-2-5-9-7(10)3-4-8(11)12/h2-6H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
UXOIXUFGPJNQNR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175251
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175251
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)