주요 문서
ENA424045620
Enamine
4-[(5-bromopyrimidin-2-yl)oxy]phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
267.08
MDL number:
Iupac Name
4-[(5-bromo-2-pyrimidinyl)oxy]phenol
Inchi Code
1S/C10H7BrN2O2/c11-7-5-12-10(13-6-7)15-9-3-1-8(14)2-4-9/h1-6,14H
InChI key
PMONOVBATWRDGV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175079
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175079
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)