주요 문서
ENA424045604
Enamine
2-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]propan-2-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.67
MDL number:
Iupac Name
2-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)propan-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H12F3NO.ClH/c1-9(2,14)7-3-5-8(6-4-7)15-10(11,12)13;/h3-6H,14H2,1-2H3;1H
InChI key
HFTXCXIQRNDZAQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175047
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175047
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)