주요 문서
ENA424045518
Enamine
4-tert-butyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoxalin-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
204.27
MDL number:
Iupac Name
4-tert-butyl-3,4-dihydro-2(1H)-quinoxalinone
Inchi Code
1S/C12H16N2O/c1-12(2,3)14-8-11(15)13-9-6-4-5-7-10(9)14/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI key
YZDRHJVNYYZJHK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174727
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174727
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)