주요 문서
ENA424045438
Enamine
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
231.48
MDL number:
Iupac Name
8-bromo-3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C7H4BrClN2/c8-5-2-1-3-11-6(9)4-10-7(5)11/h1-4H
InChI key
XLHWMZZORNUXBP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174434
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)