주요 문서
ENA424045361
Enamine
(4-chloro-3-fluorophenyl)urea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
188.59
MDL number:
Iupac Name
N-(4-chloro-3-fluorophenyl)urea
Inchi Code
1S/C7H6ClFN2O/c8-5-2-1-4(3-6(5)9)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChI key
CMFJFSVJQNUMGG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174095
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-174095
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)