주요 문서
ENA424045258
Enamine
5-(3-fluoropyridin-2-yl)furan-2-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.16
MDL number:
Iupac Name
5-(3-fluoro-2-pyridinyl)-2-furaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-8-2-1-5-12-10(8)9-4-3-7(6-13)14-9/h1-6H
InChI key
WLDLXSYOBCLGHJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141584
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-141584
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)