주요 문서
ENA424045241
Enamine
2-ethyl-3-hydroxybutanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
132.16
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-3-hydroxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-3-5(4(2)7)6(8)9/h4-5,7H,3H2,1-2H3,(H,8,9)
InChI key
TYBSGNFITSHAJH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173625
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173625
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)