주요 문서
ENA424045223
Enamine
2,6-dimethoxybenzene-1-thiol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
170.23
MDL number:
mp
85-88
Iupac Name
2,6-dimethoxybenzenethiol
Inchi Code
1S/C8H10O2S/c1-9-6-4-3-5-7(10-2)8(6)11/h3-5,11H,1-2H3
InChI key
XFYHALUXZFWGQO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173521
Melting Point
85-88
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173521
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)