주요 문서
ENA424045198
Enamine
3-benzoyl-4H-1,2,4-triazole
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.17
MDL number:
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanone
Inchi Code
1S/C9H7N3O/c13-8(9-10-6-11-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,10,11,12)
InChI key
IPXBPSDPZBUVNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137280
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-137280
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)