주요 문서
ENA424045130
Enamine
methyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.19
MDL number:
Iupac Name
methyl 2,3-dihydro-1-benzofuran-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-12-10(11)9-6-7-4-2-3-5-8(7)13-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI key
MVZXFWDZKDGPHE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129252
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129252
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)