주요 문서
ENA424045001
Enamine
5-amino-2-(difluoromethoxy)benzonitrile hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.61
MDL number:
Iupac Name
5-amino-2-(difluoromethoxy)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O.ClH/c9-8(10)13-7-2-1-6(12)3-5(7)4-11;/h1-3,8H,12H2;1H
InChI key
BIPZEPWBKCOVGZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175349
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-175349
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)