주요 문서
ENA424044868
Enamine
2,2-diethoxypropanehydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.22
MDL number:
Iupac Name
2,2-diethoxypropanehydrazide
Inchi Code
1S/C7H16N2O3/c1-4-11-7(3,12-5-2)6(10)9-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI key
CVRSCYNQVFFBEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171274
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171274
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)