주요 문서
ENA423210556
Enamine
[(3-methylphenyl)methyl](2-methylpropyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
177.29
MDL number:
Iupac Name
2-methyl-N-(3-methylbenzyl)-1-propanamine
Inchi Code
1S/C12H19N/c1-10(2)8-13-9-12-6-4-5-11(3)7-12/h4-7,10,13H,8-9H2,1-3H3
InChI key
DRVVGYSIQIUGRR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32547
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32547
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)