주요 문서
ENA423210323
Enamine
4-(5-nitro-1H-indol-1-yl)butanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.24
MDL number:
Iupac Name
4-(5-nitro-1H-indol-1-yl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C12H12N2O4/c15-12(16)2-1-6-13-7-5-9-8-10(14(17)18)3-4-11(9)13/h3-5,7-8H,1-2,6H2,(H,15,16)
InChI key
XOJVNKCTFYYYNI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173412
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173412
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)