주요 문서
ENA423210271
Enamine
1-oxo-1,2-dihydroisoquinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.17
MDL number:
mp
296-297
Iupac Name
1-oxo-1,2-dihydro-4-isoquinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7NO3/c12-9-7-4-2-1-3-6(7)8(5-11-9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
IMEDZEDITFIMAK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173241
Melting Point
296-297
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173241
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)