주요 문서
ENA423210037
Enamine
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
291.78
MDL number:
Iupac Name
benzyl 3-amino-2-phenylpropanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C16H17NO2.ClH/c17-11-15(14-9-5-2-6-10-14)16(18)19-12-13-7-3-1-4-8-13;/h1-10,15H,11-12,17H2;1H
InChI key
JJJARRYOIJJCTH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173242
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)