주요 문서
ENA423210023
Enamine
2-chloro-6-hydroxybenzene-1-carboximidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.06
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-6-hydroxybenzimidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O.ClH/c8-4-2-1-3-5(11)6(4)7(9)10;/h1-3,11H,(H3,9,10);1H
InChI key
CCBPMABNFXPJMZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173028
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-173028
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)