주요 문서
ENA423209765
Enamine
3-methylisoquinoline-5-sulfonyl chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.7
MDL number:
Iupac Name
3-methyl-5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C10H8ClNO2S/c1-7-5-9-8(6-12-7)3-2-4-10(9)15(11,13)14/h2-6H,1H3
InChI key
QLIQMMPZJXCVPK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171307
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-171307
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)